Läs mer
1,3,5-Tris(10-bromoantraken-9-yl)bensen, TRC
Produktkod. 30450982
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450982 50 mg
30453454 10 mg
30450969 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88650850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 813461-34-6
Molekylformel C48H27Br3
Molekylvikt (g/mol) 843.44
Synonym 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris[10-bromo-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[10-bromoanthracene]
IUPAC-namn 9-[3,5-bis(10-bromoantraken-9-yl)fenyl]-10-bromoantracen
LEDER Brc1c2ccccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5c(Br)c6ccccc46)c7c8ccccc8c(Br)c9ccccc79)c%10ccccc1%10
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C48H27Br3/c49-46-37-19-7-1-13-31(37)43(32-14-2-8-20-38(32)46)28-25-29(44-33-15-3-9-21-39(33)47(50)40-22-10-4-16-34(40)44)27-30(26-28)45-35-17-5-11-23-41(35)48(51)42-24-12-6-18-36(42)45/h1-27H
Formel vikt 839.9663