Läs mer
1,3,5-Tris(2-hydroxyetyl)cyanursyra, 97 %
Produktkod. 11339739
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339739 50 g 50g
11349739 250 g 250g
11329739 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21697.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 839-90-7 | C9H15N3O6 | 261,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 839-90-7
Molekylformel C9H15N3O6
Molekylvikt (g/mol) 261.23
MDL-nummer MFCD00003549
InChI-nyckel BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl cyanuric acid, theic, tris 2-hydroxyethyl isocyanurate, tris hydroxyethyl cyanurate, tris 2-hydroxyethyl cyanurate, tris hydroxyethyl isocyanurate, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, unii-n7w2mh0p2m
PubChem CID 13286
LEDER OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn tris(2-hydroxietyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Formel vikt 261.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.