Läs mer
1,3,5-Tris(4-aminofenoxi)bensen, TRC
Codice prodotto. 30451731
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30451731 5 g
30455880 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30451731 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT8750055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102852-92-6
Molekylformel C24H21N3O3
Molekylvikt (g/mol) 399.44
Synonym 4,4',4' '-[1,3,5-Benzenetriyltris(oxy)]trisbenzenamine, 1,3,5-Tris(p-aminophenoxy)benzene, 135TAPOB
IUPAC-namn 4-[3,5-bis(4-aminofenoxi)fenoxi]anilin.
LEDER Nc1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(N)cc3)cc(Oc4ccc(N)cc4)c2)cc1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2
Formel vikt 399.1583