Läs mer
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21N3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H,25-27H2 |
| Formel vikt | 351.1735 |