missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene, TRC

Produktkod. 30240839
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240839 50 mg
30240547 500 mg
30240694 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT87500850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 118727-34-7
Molekylformel C24H21N3
Molekylvikt (g/mol) 351.44
IUPAC-namn 4-[3,5-bis(4-aminophenyl)phenyl]aniline
LEDER Nc1ccc(cc1)c2cc(cc(c2)c3ccc(N)cc3)c4ccc(N)cc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H21N3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H,25-27H2
Formel vikt 351.1735
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.