Läs mer
1,3,5-Tris(4-bromofenyl)bensen, 97 %
Produktkod. 15487797
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487797 1 g 1g
15497797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37636.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7511-49-1 | C24H15Br3 | 543,096 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7511-49-1
Molekylformel C24H15Br3
Molekylvikt (g/mol) 543.096
MDL-nummer MFCD00362911
InChI-nyckel HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1':3',1-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl, 4'-bromo-3,5-bis 4-bromophenyl-1,1'-biphenyl, acmc-209ox3, ksc496e7d, 1,3,5-tris p-bromophenyl benzene, 1,3,5-tri 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1'
PubChem CID 232761
IUPAC-namn 1,3,5-tris(4-bromfenyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Smältpunkt 261°C to 265°C
Färg Brun till gul
Kvantitet 1 g
Formel vikt 543.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.