missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Tris(Bromomethyl)Benzene |
| CAS | 18226-42-1 |
| Molekylformel | C9 H9 Br3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,3,5-Tri(Bromomethyl)Benzene, 2,4,6-Tri(Bromomethyl)Benzene, Tribromomesitylene, α,α',α''-Tribromomesitylene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Br3/c10-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-12/h1-3H,4-6H2 |
| LEDER | BrCc1cc(CBr)cc(CBr)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tris(bromomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.88 |
| Formel vikt | 353.825 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?