Läs mer
1,3,5-tris(klormetyl)-2,4,6-trimetylbensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15460087
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460087 1 g 1g
15470087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66108.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3849-01-2 | C12H15Cl3 | 265.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3849-01-2
Molekylformel C12H15Cl3
Molekylvikt (g/mol) 265.60
MDL-nummer MFCD00229016
InChI-nyckel PHQFMPNZCIHSPC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,3,5-tris(klormetyl)-2,4,6-trimetylbensen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2369523
Synonym 3,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro-phenylamine, 3,4-difluorophenyl amine, 3,4-difluoro aniline, 3,4-difluorophenylamine, 3,4-difluoranilin, 3,4-difloroaniline, 3,4-difluroaniline, 3.4-difluoroaniline
LEDER CC1=C(CCl)C(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
PubChem CID 77469
Formel vikt 265.6
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.