Läs mer
1,3,5-Tris(klorometyl)-2,4,6-trimetylbensen, 97 %
Produktkod. 15470087
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470087 250 mg 250mg
15460087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66108.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 3849-01-2 | C12H15Cl3 | 265,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3849-01-2
Molekylformel C12H15Cl3
Molekylvikt (g/mol) 265.60
MDL-nummer MFCD00229016
InChI-nyckel PHQFMPNZCIHSPC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,3,5-tris(klormetyl)-2,4,6-trimetylbensen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Beilstein 2369523
Synonym 1,3,5-tris chloromethyl-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-tris-chloromethyl-2,4,6-trimethyl-benzene, benzene, 1,3,5-tris chloromethyl-2,4,6-trimethyl, ksc224a3n, tris-chloromethyl-mesitylene, 2,4,6-tris chloromethyl mesitylene, tris chloromethyl-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris chloromethyl benzene, benzene,3,5-tris chloromethyl-2,4,6-trimethyl, 1,3,5-tris chloromethyl-2,4,6-trimethyl-benzene
LEDER CC1=C(C(=C(C(=C1CCl)C)CCl)C)CCl
PubChem CID 291188
Formel vikt 265.6
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.