Läs mer
1,3,5-tritian, Thermo Scientific™
Produktkod. 16534194 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
16534194 100 g
1 options
Produktkod. 16534194 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140521000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 291-21-4 | C3H6S3 | 138.26 g/mol
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Smältpunkt 214,0 °C till 215,0 °C
Molekylformel C3H6S3
Kvantitet 100 g
Beilstein 19, 382
Fieser 03,329; 04,564
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig.
InChI-nyckel LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1SCSCS1
IUPAC-namn 1,3,5-tritian
Molekylvikt (g/mol) 138.26
Formel vikt 138.27
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.