missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,5-Trithiane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trithiane |
| CAS | 291-21-4 |
| Molekylformel | C3 H6 S3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | s-Trithiane, 1,3,5-Trithiacyclohexane, NSC 1937, Thioform, Thioformaldehyde Trimer, Trimethylene Trisulfide, Trithioformaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2 |
| LEDER | C1SCSCS1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trithian |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.27 |
| Formel vikt | 137.9632 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?