Läs mer
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonsyratetranatriumsalt, 95 %
Produktkod. 10695911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695911 5 g Glasflaska 5g
10695721 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10695911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2626.19 SEK
    2358.65 SEK / 5g
    Save 267.54 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 59572-10-0 | C16H6Na4O12S4 | 610,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59572-10-0
Molekylformel C16H6Na4O12S4
Molekylvikt (g/mol) 610.44
MDL-nummer MFCD00042029
InChI-nyckel UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J
Synonym 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233
PubChem CID 101082
IUPAC-namn tetranatrium;pyren-1,3,6,8-tetrasulfonat
LEDER C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt
Namnnotering 85%
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Färg Klart
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 85%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 610.44
Procent renhet 85%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.