missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,6,8-Tetrabromocarbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,6,8-Tetrabromocarbazole |
| CAS | 55119-09-0 |
| Molekylformel | C12H5Br4N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3,6,8-Tetrabromo-9H-carbazole, NSC 88024 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Br4N/c13-5-1-7-8-2-6(14)4-10(16)12(8)17-11(7)9(15)3-5/h1-4,17H |
| LEDER | C1=C(C=C(C2=C1C3=C(C(=CC(=C3)Br)Br)N2)Br)Br |
| IUPAC-namn | 1,3,6,8-tetrabromo-9H-carbazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.79 |
| Formel vikt | 478.7155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?