Läs mer
1,3,6,8-Tetrabromopyren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,6,8-Tetrabromopyrene |
| CAS | 128-63-2 |
| Molekylformel | C16H6Br4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo- (6CI','8CI','9CI','ACI), 1,3,6,8-Tetrabromopyrene (ACI), Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo-1,9-dihydro- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H |
| LEDER | C1=CC2=C3C(=C(C=C2Br)Br)C=CC4=C(C=C(C1=C43)Br)Br |
| IUPAC-namn | 1,3,6,8-tetrabromopyren |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.83 |
| Formel vikt | 513.7203 |