missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3,6,8-Tetrakloro-2,7-dinitro-dibenzo[1,4]dioxin, TRC

Produktkod. 30428682
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428682 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2919785MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3,6,8-Tetrachloro-2,7-dinitro-dibenzo[1,4]dioxin
CAS 89422-73-1
Molekylformel C12H2Cl4N2O6
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,3,6,8-Tetrachloro-2,7-dinitrodibenzo[b,e][1,4]dioxin
InChI formel InChI=1S/C12H2Cl4N2O6/c13-3-1-5-11(7(15)9(3)17(19)20)24-6-2-4(14)10(18(21)22)8(16)12(6)23-5/h1-2H
LEDER ClC1=CC2=C(C(Cl)=C1[N+]([O-])=O)OC3=CC(Cl)=C([N+]([O-])=O)C(Cl)=C3O2
IUPAC-namn 1,3,6,8-tetraklor-2,7-dinitrodibenzo[b,e][1,4]dioxin
Molekylvikt (g/mol) 411.97
Formel vikt 409.87
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.