missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,6,8-Tetrakloro-2,7-dinitro-dibenzo[1,4]dioxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,6,8-Tetrachloro-2,7-dinitro-dibenzo[1,4]dioxin |
| CAS | 89422-73-1 |
| Molekylformel | C12H2Cl4N2O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,3,6,8-Tetrachloro-2,7-dinitrodibenzo[b,e][1,4]dioxin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl4N2O6/c13-3-1-5-11(7(15)9(3)17(19)20)24-6-2-4(14)10(18(21)22)8(16)12(6)23-5/h1-2H |
| LEDER | ClC1=CC2=C(C(Cl)=C1[N+]([O-])=O)OC3=CC(Cl)=C([N+]([O-])=O)C(Cl)=C3O2 |
| IUPAC-namn | 1,3,6,8-tetraklor-2,7-dinitrodibenzo[b,e][1,4]dioxin |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.97 |
| Formel vikt | 409.87 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?