Läs mer
1,3,6,8-Tetrachlorobenzo-p-dioxin (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin |
| CAS | 33423-92-6 |
| Molekylformel | C12 H4 Cl4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,e][1,4]dioxin','1,3,6,8-tetrachloro-, Dibenzo-p-dioxin','1,3,6,8-tetrachloro- (8CI), 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin, 1,3,6,8-TeCDD, 1,3,6,8-Tetrachlorobenzo-p-dioxin, 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin, 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo[1,4]dioxin, 1,3,6,8-Tetrachlorodibenzodioxin, PCDD 42 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl4O2/c13-5-1-7(15)11-9(3-5)18-12-8(16)2-6(14)4-10(12)17-11/h1-4H |
| LEDER | Clc1cc(Cl)c2Oc3cc(Cl)cc(Cl)c3Oc2c1 |
| IUPAC-namn | 1,3,6,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.97 |
| Formel vikt | 319.8965 |