Läs mer
1-(3,6-dibrom-9H-karbazol-9-yl)-3-(dimetylamino)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| IUPAC-namn | 1-(3,6-dibrom-9H-karbazol-9-yl)-3-(dimetylamino)propan-2-ol |
| Formel vikt | 426.15 |
| Procent renhet | 97% |