Läs mer
1-(3,6-dibrom-9H-karbazol-9-yl)-3-(dimetylamino)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324322
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10324322 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10582622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10324322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12241CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 253449-04-6
Molekylformel C17H18Br2N2O
Molekylvikt (g/mol) 426.15
MDL-nummer MFCD00218393
InChI-nyckel XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYNA-N
Synonym wiskostatin, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, 1-3,6-dibromocarbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, maybridge1_002006, 1-3,6-dibromo-9-carbazolyl-3-dimethylamino-2-propanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino, 1-3,6-dibromo-carbazol-9-yl-3-dimethylamino-propan-2-ol, 3,6-dibromo-?-dimethylamino methyl-9h-cabazole-9-ethanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2ol, 1-3,6-bis bromanyl carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol
PubChem CID 2775510
ChEBI CHEBI:78012
LEDER CN(C)CC(O)CN1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-(3,6-dibrom-9H-karbazol-9-yl)-3-(dimetylamino)propan-2-ol
Formel vikt 426.15
Procent renhet 97%