Läs mer
1,3,6-Tribromo-9H-carbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,6-Tribromo-9H-carbazole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Br3N/c13-6-1-2-11-8(3-6)9-4-7(14)5-10(15)12(9)16-11/h1-5,16H |
| Formel vikt | 400.805 |