Läs mer
1,3,6-Trichloropyrene (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,6-Trichloropyrene |
| CAS | 33070-25-6 |
| Molekylformel | C16H7Cl3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H7Cl3/c17-12-6-2-8-1-3-10-13(18)7-14(19)11-5-4-9(12)15(8)16(10)11/h1-7H |
| LEDER | Clc1ccc2ccc3c(Cl)cc(Cl)c4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 1,3,6-trichloropyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.59 |
| Formel vikt | 303.9613 |