missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3,7-Trichloronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,7-Trichloronaphthalene |
| CAS | 55720-37-1 |
| Molekylformel | C10 H5 Cl3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | PCN 21 (1,3,7-Trichloronaphthalene) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5H |
| LEDER | Clc1ccc2cc(Cl)cc(Cl)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1,3,7-trichloronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.51 |
| Formel vikt | 229.9457 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?