Läs mer
1,3,7-Trimethyluric Acid-d3, TRC
Produktkod. 30453983
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453983 10 mg
30450373 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30453983 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79800010MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188297-95-2
Molekylformel C8 2H3 H7 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 213.21
IUPAC-namn 1,3-dimethyl-7-(trideuteriomethyl)-9H-purine-2,6,8-trione
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,7-Trimethyluric Acid-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i1D3
Formel vikt 213.0941