Läs mer
1,3-acetonedicarboxylic acid, 96%
Produktkod. 10733371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastic drum
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10733371 100 g Glasflaska 100g
10118133 500 g Glasflaska 500g
15139213 2.5 kg Plastic drum 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173151000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-05-2
Molekylformel C5H6O5
Molekylvikt (g/mol) 146.1
MDL-nummer MFCD00002711
InChI-nyckel OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
PubChem CID 68328
IUPAC-namn 3-oxopentandisyra
LEDER C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Acetonedicarboxylic acid
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 133°C
Färg Vitt
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2COCH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 03,789
Fieser 11,2
Merck Index 15,67
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ethyl acetate and ether,insoluble in benzene,chloroform,ligroin,decomposes in hot water,acids,alkalies to co2 an,d acetone
Formel vikt 146.1
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Acetonedicarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.