missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(3-Acetyl-2-hydroxy-5-methyl-phenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-Acetyl-2-hydroxy-5-methyl-phenyl)ethanone |
| CAS | 55108-28-6 |
| Molekylformel | C11 H12 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-(2-Hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene)diethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-6-4-9(7(2)12)11(14)10(5-6)8(3)13/h4-5,14H,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(C)cc(C(=O)C)c1O |
| IUPAC-namn | 1-(3-acetyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.211 |
| Formel vikt | 192.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?