Läs mer
1-(3-allyl-4-hydroxifenyl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10510942
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10510942 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10510942 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05715DA
Kemiska identifierare
CAS 1132-05-4
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD00068015
InChI-nyckel XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 259653
IUPAC-namn 1-(4-hydroxi-3-prop-2-enylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Allyl-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3'-allyl-4'-hydroxyacetophenone, acetophenone, 3'-allyl-4'-hydroxy, 1-3-allyl-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-3-allyl-4-hydroxyphenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-2-propenyl phenyl, 1-4-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl phenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-2-propen-1-yl phenyl, ethanone, 1-4-hydroxy-3-2-propen-1-yl phenyl, zlchem 1234
Formel vikt 176.21
Procent renhet 95%