missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[(3-Amino-4-quinolinyl)amino]-2-methyl-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(3-Amino-4-quinolinyl)amino]-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 129655-59-0 |
| Molekylformel | C13H17N3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-[(3-Aminoquinolin-4-yl)amino]-2-methylpropan-2-ol, 3-Amino-4-(2-hydroxy-2-methylpropylamino)quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O/c1-13(2,17)8-16-12-9-5-3-4-6-11(9)15-7-10(12)14/h3-7,17H,8,14H2,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)(O)CNc1c(N)cnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-[(3-aminoquinolin-4-yl)amino]-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.29 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?