Läs mer
1-[3-amino-5-(4-klorfenyl)-2-tienyl]etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10643455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10643455 10 g 10g
10089251 250 mg 250mg
10456082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10643455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00604EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 175137-02-7
Molekylformel C12H10ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 251.73
MDL-nummer MFCD00068162
InChI-nyckel DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2777494
LEDER CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thienyl]ethan-1-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 1-[3-amino-5-(4-klorfenyl)tiofen-2-yl]etanon
Formel vikt 251.74
Procent renhet 97%