Läs mer
1-(3-aminofenyl)etanol, 98 %
Produktkod. 11372546
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372546 25 g 25g
11382546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06513.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2454-37-7 | C8H11NO | 137,182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2454-37-7
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00007798
InChI-nyckel QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl
PubChem CID 222461
IUPAC-namn 1-(3-aminofenyl)etanol
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Aminophenyl)ethanol
Smältpunkt 66 °C till 69 °C
Kokpunkt 217 °C
Flampunkt 157 °C (314 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2802415
Formel vikt 137.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.