Läs mer
1-(3-Aminophenyl)ethanol, 98%
Produktkod. p-7044455
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11372546
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06513.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2454-37-7 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2454-37-7
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00007798
InChI-nyckel QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl
PubChem CID 222461
IUPAC-namn 1-(3-aminofenyl)etanol
LEDER CC(C1=CC(=CC=C1)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Aminophenyl)ethanol
Smältpunkt 66°C to 69°C
Kokpunkt 217°C
Flampunkt 157°C (314°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2802415
Formel vikt 137.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.