Läs mer
1-(3-aminopropyl)-4-metylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351737 25 g 25g
11331737 1 g 1g
11341737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04876.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4572-03-6 | C8H19N3 | 157.26 g/mol
1-(3-aminopropyl)-4-metylpiperazin används som en prekursor i organisk syntes för framställning av furan-2-karboxylsyra [3-(4-metyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amid genom att reagera med furan-2-karbonylklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-(3
-Aminopropyl)-4-metylpiperazin används som en prekursor i organisk syntes för framställning av furan-2-karboxylsyra [3-(4-metyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amid genom att reagera med furan-2-karbonylklorid.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras på en torr, sval och välventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4572-03-6
Molekylformel C8H19N3
Molekylvikt (g/mol) 157.26
MDL-nummer MFCD00014616
InChI-nyckel RGUABPVONIGVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl-4-methylpiperazine, 1-piperazinepropanamine, 4-methyl, 3-4-methyl-1-piperazinyl propylamine, 4-3-aminopropyl-1-methylpiperazine, 1-methyl-4-3'-aminopropyl piperazine, 4-methyl-1-piperazinepropanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propylamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl propylamine, n-methyl-n'-3-aminopropyl piperazine
PubChem CID 78328
IUPAC-namn 3-(4-metylpiperazin-l-yl)propan-l-amin
LEDER CN1CCN(CC1)CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
Densitet 0.924
Kokpunkt 113°C to 114°C (13 mmHg)
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 105964
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 157.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.