Läs mer
1-(3-aminopropyl)imidazol, 98 %
Produktkod. 11442217
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442217 250 g 250g
11432217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14169.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125,18 g/mol
1-(3-aminopropyl)imidazol används vid syntes av pH-känsliga polyaspartamidderivat. Det används också vid framställning av pH-känsliga amfifila polymerer med olika grader av oktaceylamin (C18) substitution genom ympreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-(3-Aminopropyl)imidazol används vid syntes av pH-känsliga polyaspartamidderivat. Det används också vid framställning av pH-känsliga amfifila polymerer med olika grader av oktaceylamin (C18) substitution genom ympreaktion.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Luftkänslig. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med luft och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5036-48-6
Molekylformel C6H11N3
Molekylvikt (g/mol) 125.18
MDL-nummer MFCD00009819
InChI-nyckel KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
PubChem CID 78736
LEDER NCCCN1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Smältpunkt -68 °C
Densitet 1.062
pH 11.3
Kokpunkt 296 °C
Flampunkt 154 °C (309 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
IUPAC-namn 3-imidazol-l-ylpropan-l-amin
Formel vikt 125.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.