Läs mer
[1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol, TRC
Produktkod. 30316430
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30316430 50 mg
1 options
Produktkod. 30316430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61578850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol
CAS 100708-30-3
Molekylformel C9 H20 N2 O
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-(3-Aminopropyl)-3-piperidinemethanol
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O/c10-4-2-6-11-5-1-3-9(7-11)8-12/h9,12H,1-8,10H2
LEDER NCCCN1CCCC(CO)C1
IUPAC-namn [1-(3-aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 172.268
Formel vikt 172.158