Läs mer
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11321697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321697 5 g 5g
11331697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04739.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23159-07-1 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Den kan användas för att tillverka andra kemikalier. Den kan reagera med 7-klor-6-(2-kloretyl)-5-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin för att få 5-metyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,8b-pentas-indacen. Den kan också reagera med 2,4-difenylcyklobutan-1,3-dikarbonyldiklorid för att erhålla 2,4-difenylcyklobutan-1,3-dikarboxylsyra-bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amid].
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Den kan användas för att tillverka andra kemikalier. Den kan reagera med 7-klor-6-(2-kloretyl)-5-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin för att få 5-metyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,8b-pentas-indacen. Den kan också reagera med 2,4-difenylcyklobutan-1,3-dikarbonyldiklorid för att erhålla 2,4-difenylcyklobutan-1,3-dikarboxylsyra-bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amid].
Löslighet Löslig
i vatten, löslig i
kloroform
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23159-07-1
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.219
MDL-nummer MFCD00014100
InChI-nyckel VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
PubChem CID 31670
IUPAC-namn 3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-amin
LEDER C1CCN(C1)CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Densitet 1.014
Kokpunkt 191°C to 193°C
Brytningsindex 1.471
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1191
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,soluble in chloroform
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.