Läs mer
1,3-Benzenediamine-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Phenylenediamine-d4 |
| CAS | 770735-58-5 |
| Molekylformel | C6 D7 H N2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-di(amine-d2) (9 CI), 1,3-Benzenediamine-d8, m-Phenylenediamine-d8, 1,3-Diaminobenzene-d8, 1,3-Phenylenediamine-d8, 3-Aminoaniline-d8, m-Diaminobenzene-d8, 1,3-Phenylenediamine-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4 H,7-8H2/i1D,2 D,3 D,4 D/hD3 |
| LEDER | [2 H]Nc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c(N([2 H])[2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-N,1-N,3-N,2,4,5,6-heptadeuteriobenzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.1843 |
| Formel vikt | 115.1127 g/mol |
| Visa mer |