Läs mer
1,3-Benzenedimethanol, 98%
Produktkod. 11411037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411037 1 g 1g
11421037 5 g 5g
11431037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23417.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-18-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
1,3-bensendimetanol användes vid syntesen av en serie tvärbundna poly(ortokarbonater). Det användes också vid syntes av blandade tjudrade system, som krävs för framställning av e-edge-[60]fullerenylmetanodihydropyrroladdukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-bensendimetanol användes vid syntesen av en serie tvärbundna poly(ortokarbonater). Det användes också vid syntes av blandade tjudrade system, som krävs för framställning av e-edge-[60]fullerenylmetanodihydropyrroladdukt.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-18-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00004649
InChI-nyckel YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
PubChem CID 69374
IUPAC-namn [3-(hydroximetyl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzenedimethanol
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kokpunkt 154°C to 159°C (13 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1562398
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.