Läs mer
1,3-Benzenedisulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11486956
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486956 100 g 100g
11466956 5 g 5g
11476956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24044.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 585-47-7 | C6H4Cl2O4S2 | 275.11 g/mol
1,3-bensendisulfonylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,3-bensendisulfonylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter
.
Löslighet
Löslig i DMSO och metanol. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-47-7
Molekylformel C6H4Cl2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 275.11
MDL-nummer MFCD00041879
InChI-nyckel ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedisulfonyl chloride, benzene-1,3-disulfonyl dichloride, 1,3-benzenedisulfonyl dichloride, m-benzenedisulfonyl chloride, m-benzenedisulfonyl dichloride, m-phenylenedisulfonyl chloride, 1,3-benzenedisulfonyldichloride, 3-chlorosulfonylbenzenesulfonyl chloride, benzene-1,3-di sulphonyl chloride, acmc-209m5a
PubChem CID 96240
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzenedisulfonyl chloride
Smältpunkt 58°C to 60°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1118508
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO and methanol. Reacts with water.
IUPAC-namn bensen-1,3-disulfonylklorid
Formel vikt 275.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.