Läs mer
1,3-Bensenedithiol, 97 %
Produktkod. 11358736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358736 5 g 5g
11348736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19439.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142,23 g/mol
1,3-bensenditiol används för att förbättra energiomvandlingseffektiviteten i kadmiumselenid nanorods/poly(3-hexyltiofen) hybridsolceller. Det fungerar som en mellanprodukt såväl som involverad i framställningen av 1,3-bis(-styryltio)-bensol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-bensenditiol används för att förbättra energiomvandlingseffektiviteten i kadmiumselenid nanorods/poly(3-hexyltiofen) hybridsolceller. Det fungerar som en mellanprodukt såväl som involverad i framställningen av 1,3-bis(-styryltio)-bensol.
Löslighet
Blandbar med acetonitril.
Noter
Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-04-0
Molekylformel C6H6S2
Molekylvikt (g/mol) 142.23
MDL-nummer MFCD00004842
InChI-nyckel ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
PubChem CID 522062
IUPAC-namn bensen-1,3-ditiol
LEDER SC1=CC(S)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzenedithiol
Densitet 1.24
Kokpunkt 244 °C
Flampunkt >112 °C (234 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.6625
Kvantitet 5 g
Beilstein 1634412
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med acetonitril.
Formel vikt 142.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Benzenedithiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene-1,3-dithiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.