Läs mer
1,3-bensodioxol-4-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10523012
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10523012 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10447422 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10523012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01709CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 769-30-2
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD02681980
InChI-nyckel XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2776187
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-4-ylmetanol
LEDER C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%