Läs mer
1,3-bensodioxol-5-ylmetylisotiocyanat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10273752
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10273752 1 g 1g
10556615 5 g 5g
11326296 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10273752 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S03337DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4430-47-1
Molekylformel C9H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 193.22
MDL-nummer MFCD00041217
InChI-nyckel PUJWRDBPAFJUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy benzyl isothiocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxybenzyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isothiocyanatomethyl-benzo 1,3 dioxole, 5-isothiocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, acmc-20angn, pubchem9883, akos bbr-002798
PubChem CID 2795371
IUPAC-namn 5-(isotiocyanatometyl)-1,3-bensodioxol
LEDER S=C=NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate
CAS Min % 95.0
Densitet 1.32g/mL
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.23
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.