Läs mer
1,3-bensodioxol-4-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506153
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10506153 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10506153 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01701CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5768-39-8
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.132
MDL-nummer MFCD01076411
InChI-nyckel DBUAYOWCIUQXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,3-methylenedioxybenzoic acid, 2,3-methylenedioxy benzoic acid, o-piperonylic acid, 2-methylenedioxybenzoic acid, 4-carboxy-1,3-benzodioxole, 1-carboxy-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid
PubChem CID 304832
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-4-karboxylsyra
LEDER C1OC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 166.13
Procent renhet 97%