Läs mer
1,3-Bensodioxol-5-karbonitril, TRC
Produktkod. 30341889
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30341889 5 g
1 options
Produktkod. 30341889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2034505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
CAS 4421-09-4
Molekylformel C8H5NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)nitrile, 1-Cyano-3,4-methylenedioxybenzene, 2H-Benzo[d]-1,3-dioxolane-5-carbonitrile, 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 5-Cyano-1,3-benzodioxole, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonitrile, Benzodioxole-5-carbonitrile, NSC 27009
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,5H2
LEDER N#Cc1ccc2OCOc2c1
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Formel vikt 147.032