Läs mer
1,3-bensodioxol-5-karbonylklorid, TRC
Produktkod. 30340447
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30340447 250 mg
1 options
Produktkod. 30340447 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB276720250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride
CAS 25054-53-9
Molekylformel C8H5O3Cl
Kvantitet 250 mg
Synonym 2H-1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic Acid Chloride, 3,4-(Methylenedioxy)benzoyl Chloride, 3,4-Methylenedioxybenzoic Acid Chloride, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonyl Chloride, Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, Piperonylic Acid Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H5ClO3/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
LEDER ClC(=O)c1ccc2OCOc2c1
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-karbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 184.57
Formel vikt 183.9927