Läs mer
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10656763
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10656763 1 g Amber Glass Bottle 1g
10442463 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656763 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01603DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 115010-10-1
Molekylformel C7H5ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 220.623
InChI-nyckel ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
PubChem CID 4913401
IUPAC-namn 1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.63
Procent renhet 95%