Läs mer
1,3-Bensodioxol-5-sulfonylklorid, 95 %
Produktkod. 15400968
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400968 250 mg 250mg
15480958 1 g 1g
15490958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54755.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 115010-10-1 | C7H5ClO4S | 220,623 g/mol
1,3-bensodioxol-5-sulfonylklorid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,3-Benzodioxole
-5-sulfonylklorid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115010-10-1
Molekylformel C7H5ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 220.623
MDL-nummer MFCD04974524
InChI-nyckel ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
PubChem CID 4913401
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-sulfonylklorid
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 220.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.