Läs mer
1,3-Bensodioxol, 99 %
Produktkod. 11432267
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432267 250 g 250g
11422267 50 g 50g
11412267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14192.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122,123 g/mol
1,3-bensodioxol är användbart vid detektion av gemologiska stimulerande medel. Det används också som en prekursor för parfymer, fotoinitiatorer, jordbrukskemikalier och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,3
-bensodioxol är användbar vid detektion av gemologiska stimulerande medel. Det används också som en prekursor för parfymer, fotoinitiatorer, jordbrukskemikalier och läkemedel.
Löslighet Lösligt i vatten
(2g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 274-09-9
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.123
MDL-nummer MFCD00005818
InChI-nyckel FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
PubChem CID 9229
ChEBI CHEBI:38732
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol
LEDER C1OC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzodioxole
Smältpunkt -18 °C
Densitet 1.185
Kokpunkt 172 °C till 173 °C
Flampunkt 55 °C (131 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.539
Kvantitet 250 g
Beilstein 115506
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2g/L).
Formel vikt 122.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.