Läs mer
1,3-Benzodioxole-N-phthalimido DL-threo-Droxidopa-13C2,15N, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Benzodioxole-N-phthalimido DL-threo-Droxidopa-13C2,15N |
| CAS | 1330188-86-7 |
| Molekylformel | C1613C2H1315NO7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (R,S)-rel-alpha-(1,3-Benzodioxol-5-ylhydroxymethyl)-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetic Acid-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13NO7/c20-15(9-5-6-12-13(7-9)26-8-25-12)14(18(23)24)19-16(21)10-3-1-2-4-11(10)17(19)22/h1-7,14-15,20H,8H2,(H,23,24)/t14-,15-/m1/s1/i14+1,18+1,19+1 |
| LEDER | O[C@@H]([13C@@H]([15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O)[13C](=O)O)c3ccc4OCOc4c3 |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)-3-hydroxy(1,2-^{13}C_{2})propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.28 |
| Formel vikt | 358.0729 |