Läs mer
1,3-Benzothiazol-2-amine, Mikromol™
Beskrivning
1,3-Benzothiazol-2-amine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Benzothiazol-2-amine |
| CAS | 136-95-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Benzothiazol-2-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H6 N2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Benzothiazolamine, Benzothiazole, 1-amino- (3CI), Benzothiazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), Benzothiazoline, 2-imino- (4CI), 1,3-Benzothiazol-2-amine, 1,3-Benzothiazol-2-ylamine, 2(3H)-Benzothiazolimine, 2-Aminobenzo[d]thiazole, 2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine, 2-Iminobenzothiazoline, ABT, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium ionophore I, NSC 4670, SKA 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9) |
| LEDER | Nc1nc2ccccc2s1 |
| IUPAC-namn | 1,3-benzothiazol-2-amine |
| Visa mer |