Läs mer
1,3-bensotiazol-2-ylmetylaminhydroklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10120632
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10120632 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10437992 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10120632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06013CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 29198-41-2
Molekylformel C8H9ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 200.684
MDL-nummer MFCD03783535
InChI-nyckel WCZDQDCFSDCIIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, benzo d thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethyl-1,3-benzothiazole hydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-2-yl methanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanamine hydrochloride, c8h8n2s.clh, bestipharma 508-458, benzothiazol-2-ylmethylamine, chloride, benzothiazol-2-ylmethylamine hcl
PubChem CID 2776261
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-2-ylmetanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.69
Procent renhet 95%