Läs mer
1,3-bensotiazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10218862
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10218862 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10530093 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10397114 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10218862 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07036CB
Kemiska identifierare
CAS 1123-93-9
Molekylformel C7H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 150.20
MDL-nummer MFCD04115282
InChI-nyckel UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
PubChem CID 70749
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-5-amin
LEDER NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzothiazol-5-amine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 150.2
Procent renhet 95%